Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10640903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10640903 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10170582 1 g Flacon en verre ambré 1g
10051234 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10640903 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01413CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 261633-71-0
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Clé InChI OKRXRKUGZVMPKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-yl-methylamine, 1,4-benzodioxin-5-methanamine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine, 5-aminomethyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-5-yl methylamine
CID PubChem 2795040
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-ylméthanamine
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-5-ylmethylamine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.65
Pourcentage de pureté 95%