Learn More
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-ylméthanol, Thermo Scientific™
Code produit 10262582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10262582 250 mg 250mg
10150582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10262582 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01309CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 39270-39-8
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD01317581
Clé InChI FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-methanol, 1,4-benzodioxin-6-methanol, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin-6-methanol,2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl methanol, 1,4-benzodioxan-6-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol
CID PubChem 2776174
SMILES OCC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Nom IUPAC (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanol
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%