Learn More
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-ylméthanol, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-ylmethanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 250 mg |
| Nom IUPAC | (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanol |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |