Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10180582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10180582 250 mg 250mg
10732283 1 g -
10016374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10180582 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 3663-80-7
Formule moléculaire C9H7O4
Poids moléculaire (g/mol) 179.15
Numéro MDL MFCD00084888
Clé InChI HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Synonyme 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
CID PubChem 2735450
Nom IUPAC Acide 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%