Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10679944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10679944 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10356922 1 g Flacon en verre ambré 1g
10452624 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10679944 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01404CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 29668-43-7
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00239451
Clé InChI BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde
CID PubChem 2795033
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldéhyde
SMILES O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%