Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10781084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10781084 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10473993 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10781084 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01416CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 148703-14-4
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD01116986
Clé InChI WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, acmc-1c2ut, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
CID PubChem 2795043
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%