Learn More
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10541112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10541112 250 mg 250mg
10436282 1 g 1g
10419664 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10541112 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00789CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 349550-81-8
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD03659722
Clé InChI OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
CID PubChem 2779845
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 97%