Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldéhyde ; 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10181302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10181302 1 g 1g
10177814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10181302 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01304DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 29668-44-8
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Clé InChI CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
CID PubChem 248127
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldéhyde
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%