Learn More
Acide 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10762853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10762853 1 g 1g
10171062 250 mg 250mg
10056654 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762853 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01301DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 4442-54-0
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00463509
Clé InChI JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxy benzoic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxybenzoic acid, 1,4-benzodioxan-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylicacid, 6-carboxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
CID PubChem 2758833
Nom IUPAC acide 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylique
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carboxylic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 95%