Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10099161
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10099161 1 g 1g
11330557 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10099161 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur CC01303DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 63758-12-3
Formule moléculaire C8H7ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 234.65
Numéro MDL MFCD02677681
Clé InChI JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulphonylchloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-benzo-1,4-dioxane, 1,4-benzodioxin-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-6-sulfonyl chloride, 1,4-benzodioxin-6-sulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-ylchlorosulfone, 6-chlorosulphonyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
CID PubChem 2776169
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.66
Pourcentage de pureté 97%