Learn More
Chlorure de 2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10733813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733813 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10743813 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10733813 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23902CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 27347-32-6
Formule moléculaire C9H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.603
Numéro MDL MFCD03086169
Clé InChI QZVPHVMVWZKULP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonyl chloride, 2,3-dihydro-7ci,8ci,9ci
CID PubChem 2795427
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofurane-2-chlorure de carbonyle
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 182.61
Pourcentage de pureté 95%