Learn More
Chlorure de 2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 182.61 |
| Pourcentage de pureté | 95% |