Learn More
Chlorure de 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11320557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11320557 10 g 10g
10407232 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320557 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00803EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 115010-11-2
Formule moléculaire C8H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 218.65
Numéro MDL MFCD02677703
Clé InChI RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
CID PubChem 2776154
Nom IUPAC Chlorure de 2,3-dihydro-1-benzofurane-5-sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 218.66
Pourcentage de pureté 97%