Learn More
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 97%, Maybridge™
Code produit 10595825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10595825 5 g -
10212352 250 mg 250mg
10160582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10595825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00806DE
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 215162-92-8
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD02677718
Clé InChI WAIKTAFMGLVRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanate, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-5-isocyanato, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl isocyanate, 2,3-dihydro-5-isocyanatobenzo b furan, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydro-5-isocyanato-1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-isocyanate
CID PubChem 2776156
Nom IUPAC 5-isocyanato-2,3-dihydro-1-benzofurane
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 95%