Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate, TRC
Code produit 30394569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394569 10 mg 10mg
30391367 100 mg -
30390848 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394569 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI77941810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 215162-92-8
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Nom IUPAC 5-isocyanato-2,3-dihydro-1-benzofurane
SMILES O=C=Nc1ccc2OCCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-6-10-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Poids de la formule 161.0477