Learn More
2,3-Acide dihydro- 1-benzofurane- 5-ylboronique, 95 %, peut contenir des quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | Acide 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylboronique |
| Poids de la formule | 163.97 |
| Pourcentage de pureté | 95% |