Learn More
2,3-Acide dihydro- 1-benzofurane- 5-ylboronique, 95 %, peut contenir des quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific™
Code produit 10754692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10754692 5 g 5g
10190772 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10754692 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00812DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 227305-69-3
Formule moléculaire C8H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Numéro MDL MFCD02681979
Clé InChI ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
CID PubChem 2773380
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Nom IUPAC Acide (2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)boronique
Poids de la formule 163.97
Pourcentage de pureté 95%