Learn More
2,3-dihydro-1-benzofurane-7-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 148.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |