Learn More
Chlorure de 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10766305
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10766305 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10451854 1 g Flacon en verre ambré -
10505835 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10766305 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00903CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 953408-82-7
Formule moléculaire C8H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 218.65
Numéro MDL MFCD11109309
Clé InChI UNECAYDZDLGSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-7-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-sulfonyl chloride, chloro-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylsulfone
CID PubChem 18616199
Nom IUPAC Chlorure de 2,3-dihydro-1-benzofurane-7-sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1OCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.66
Pourcentage de pureté 97%