Learn More
2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid |
| CAS | 25177-85-9 |
| Formule moléculaire | C10H10O2 |
| Numéro MDL | MFCD00085095 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
| Pourcentage de pureté | 95% |