Learn More
2,3-dihydro-1H-indol-2-ylméthanol, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 149.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |