Learn More
2,3-dihydro-1H-indol-2-ylméthanol, Thermo Scientific™
Code produit 10396564
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10396564 5 g Flacon en verre ambré 5g
10157042 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10123822 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10396564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01098DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 27640-31-9
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.193
Clé InChI GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
CID PubChem 2794664
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-indol-2-ylméthanol
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 97%