Learn More
2,3-Dihydro-2-méthyl-1H-indol-1-amine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30382187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382187 50 g
30373394 1 g
30371841 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44964550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102789-79-7
Formule moléculaire C9 H12 N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 184.67
Synonyme 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
Nom IUPAC 2-méthyl-2,3-dihydroindol-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC1Cc2ccccc2N1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylindolin-1-amine hydrochloride
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H
Poids de la formule 184.0767