Learn More
2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide, TRC
Code produit 18090050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18090050 10 mg 10mg
18021030 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18090050 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44956010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111295-09-1
Formule moléculaire C20 H25 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 355.43
Synonyme 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
Nom IUPAC (6aR,9R)-N,N-diéthyle-5a-hydroxy-7-méthyl-5-oxo-6,6a,8,9-tétrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-23(5-2)18(24)12-9-14-13-7-6-8-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)22(3)11-12/h6-9,12,16,26H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
Poids de la formule 355.1896