Learn More
Ester tert-butylique de l'acide 2,3-dihydro-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylique, TRC
Code produit 30371211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371211 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371211 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD449810250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 837392-67-3
Formule moléculaire C19H28BNO4
Quantité 250 mg
Synonyme tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate 2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C19H28BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-12-14(8-9-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-9,12H,10-11H2,1-7H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Poids moléculaire (g/mol) 345.24
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.