Learn More
2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid Methyl Ester, TRC
Code produit 30387875
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387875 500 mg
30385570 1 g
30384676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387875 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD448495500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155852-41-8
Formule moléculaire C11 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Nom IUPAC methyl 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)acetate
SMILES COC(=O)Cc1ccc2OCCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid Methyl Ester
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-13-11(12)7-8-2-3-10-9(6-8)4-5-14-10/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3
Poids de la formule 192.0786