Learn More
Acide 2,3-dihydro-5-benzofuranacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid |
| CAS | 69999-16-2 |
| Formule moléculaire | C10 H10 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5-Benzofuranacetic acid, 2,3-dihydro-, 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic acid, (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid, 2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-13-9/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc2OCCc2c1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.18 |
| Poids de la formule | 178.063 |