Learn More
Sel trisodique de l'acide 2,3-dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 76857-14-2 |
| Formule moléculaire | C4NNa3O3S2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Sodium Salt (1:3) |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3NO3S2.3Na/c6-2-1(3(7)8)4(9)10-5-2;;;/h9H,(H,5,6)(H,7,8);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c([O-])nsc1[S-] |
| Nom IUPAC | trisodio;3-óxido-5-sulfido-1,2-tiazol-4-carboxilato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.15 |
| Poids de la formule | 242.9013 |