Learn More
2,3-dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10442913 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10442913 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10442913 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 372770010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-6-isocyano-1, 4-benzodioxine
CAS 174092-82-1
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81.0°C to 87.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H7NO2
Numéro MDL MFCD06200565
Quantité 1 g
Synonyme 2,3-dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine, 6-isocyano-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 6-isocyano-4-oxachromane, n-methylidyne-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-aminium, pubchem16170, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-6-isocyanide, 6-isocyano-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-isocyano, 6-isocyano-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-isocyano-2,3-dihydro-benzo b 1,4 dioxine
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI AAUQOWLQNFIDQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[N+]C1=CC2=C(C=C1)OCCO2
Nom IUPAC 6-isocyano-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
CID PubChem 2734808
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.