Learn More
2,3-Dihydro-6-méthoxy-phénalén-1-one, TRC
Code produit 30380788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380788 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380788 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4495855MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydro-6-methoxy-phenalen-1-one
CAS 100621-80-5
Formule moléculaire C14H12O2
Quantité 5 mg
Synonyme 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-phenalen-1-one
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c1-16-13-8-6-9-5-7-12(15)10-3-2-4-11(13)14(9)10/h2-4,6,8H,5,7H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCC(=O)c3cccc1c23
Nom IUPAC 6-méthoxy-2,3-dihydrophène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Poids de la formule 212.0837