Learn More
2,3-Dihydro-7-azaindole, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15411829 5 g 5g
15421829 25 g 25g
15431829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64551.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 10592-27-5 | C7H8N2 | 120.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il peut être utilisé comme matière première pharmaceutique et comme matière intermédiaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10592-27-5
Formule moléculaire C7H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 120.155
Numéro MDL MFCD06659751
Clé InChI ZFFYPGZDXUPKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindoline, 2,3-dihydro-7-azaindole, 1h,2h,3h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine 7-azaindoline, pubchem18022, acmc-2098hy, ksc492q5f
CID PubChem 10011889
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES C1CNC2=C1C=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydro-7-azaindole
Point de fusion 78°C to 83°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 116366
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre