Learn More
2,3-Dihydro-7-azaindole, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15421829
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15421829 25 g 25g
15411829 5 g 5g
15431829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15421829 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64551.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10592-27-5 | C7H8N2 | 120.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il peut être utilisé comme matière première pharmaceutique et comme matière intermédiaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10592-27-5
Formule moléculaire C7H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 120.155
Numéro MDL MFCD06659751
Clé InChI ZFFYPGZDXUPKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindoline, 2,3-dihydro-7-azaindole, 1h,2h,3h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine 7-azaindoline, pubchem18022, acmc-2098hy, ksc492q5f
CID PubChem 10011889
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES C1CNC2=C1C=CC=N2
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydro-7-azaindole
Point de fusion 78°C to 83°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 116366
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre