Learn More
Acide 2,3-dihydrobenzo[b]furane-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15459227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459227 250 mg 250mg
15449227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52479.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
2,3L’acide -dihydrobenzo[b]furane-5-boronique est utilisé dans les réactions de couplage croisé Suzuki-Miyaura pour préparer des nucléosides halogénés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2,6 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 227305-69-3
Formule moléculaire C8H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Numéro MDL MFCD02681979
Clé InChI ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
CID PubChem 2773380
Nom IUPAC Acide 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-boronic acid
Point de fusion 200°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly Soluble in water(2.6g/L) (25°C).
Poids de la formule 163.97
Pourcentage de pureté 97%