Learn More
2,3-dihydrobenzo[b]furanz-5-carbaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10512672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10512672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10512672 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
CAS 55745-70-5
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H8O2
Numéro MDL MFCD00068058
Quantité 1 g
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
Clé InChI WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
CID PubChem 735901
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 95%