Learn More
2,3-dihydrobenzo[b]furane-5-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10783137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10783137 5 g 5g
10233382 250 mg 250mg
10039601 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10783137 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00108DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306936-08-3
Formule moléculaire C9H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 179.237
Numéro MDL MFCD00728868
Clé InChI SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
CID PubChem 2736118
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofurane-5-carbothioamide
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 97%