Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furane-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15445978
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15445978 5 g 5g
15435978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15445978 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59602.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 55745-70-5 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55745-70-5
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00068058
Clé InChI WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
CID PubChem 735901
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofurane-5-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde
Densité 1.177
Point d’ébullition 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6
Quantité 5 g
Beilstein 124062
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 97%