Learn More
Chlorhydrate 2,3-dihydrobenzo[b]furane-5-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10672053 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10100782 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10672053 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00813CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 55745-74-9
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00728869
Clé InChI WQXWNTPLZFVZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminomethyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-5-ylmethylamine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, pubchem6985, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethanamine, c-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethylamine
CID PubChem 2735367
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofurane-5-ylméthanamine
SMILES NCC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylmethylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 185.65
Pourcentage de pureté 97%