Learn More
2,3-dihydrobenzo[b]furane-7-ylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10404665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10404665 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10071664 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10404665 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00914CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 13414-56-7
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD11109313
Clé InChI UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
CID PubChem 12805950
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofurane-7-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1OCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 97%