Learn More
2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30381693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381693 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4484901G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
CAS 55745-70-5
Formule moléculaire C9 H8 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
SMILES O=Cc1ccc2OCCc2c1
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboddé ne
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Poids de la formule 148.0524