Learn More
2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde |
| CAS | 55745-70-5 |
| Formule moléculaire | C9 H8 O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc2OCCc2c1 |
| Nom IUPAC | 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboddé ne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.16 |
| Poids de la formule | 148.0524 |