Learn More
Décanoate de 2,3-dihydrofarnésyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydrofarnesyl Decanoate |
| CAS | 220284-39-9 |
| Formule moléculaire | C25H46O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (E)-3,7,11-Trimethyldodeca-6,10-dien-1-yl decanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H46O2/c1-6-7-8-9-10-11-12-19-25(26)27-21-20-24(5)18-14-17-23(4)16-13-15-22(2)3/h15,17,24H,6-14,16,18-21H2,1-5H3/b23-17+ |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| Nom IUPAC | décanoate de [(6E)-3,7,11-triméthyldodéca-6,10-diesyl] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 378.63 |
| Poids de la formule | 378.3498 |