Learn More
2,3-Dihydrofurane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773001 500 g Flacon en verre -
10533941 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 190445000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1191-99-7
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00003205
Clé InChI JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70934
ChEBI CHEBI:51662
Nom IUPAC 2,3-dihydrofurane
SMILES C1CC=CO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydrofuran
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9270g/mL
Point d’ébullition 54°C to 55°C
Point d’éclair -24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4220 to 1.424
Quantité 500 g
Beilstein 17, III, 141
Fieser 12,189; 15,95
Gravité spécifique 0.927
Synonyme 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dihydrofuran
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.