Learn More
2,3-Dihydrofurane, TRC
Code produit 30378240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378240 1 L 1L
30372343 250 mL -
30370134 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378240 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4464101L
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-99-7
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Synonyme 4,5-Dihydrofuran, NSC 85221
SMILES C1CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrofuran
Quantité 1 L
Formule InChI InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1,3H,2,4H2
Poids de la formule 70.0419