Learn More
2,3-dihydropyrido[2,3-d][1,3]oxazol-2-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10345012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10345012 10 g Flacon en verre ambré 10g
10293182 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10345012 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06586EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 60832-72-6
Formule moléculaire C6H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Numéro MDL MFCD00204215,MFCD09065038
Clé InChI OVLXOTUWFLHWQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2,3-dihydropyrido 2,3-d 1,3 oxazol-2-one, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-ol, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem11061, 2-oxooxazolo 4,5-b pyridine
CID PubChem 2799900
ChEBI CHEBI:38580
Nom IUPAC 3H-[1,3 ] Oxazolo[4,5-b]pyridine-2-one
SMILES O=C1NC2=NC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau [1, 3]Oxazolo[4, 5-b]pyridin-2-ol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 97%