Learn More
2,3-dihydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495573
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495573 5 g 5g
11405583 25 g -
11415583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13490.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24677-78-9 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24677-78-9
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.122
Numéro MDL MFCD00003324
Clé InChI IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-pyrocatechualdehyde, 5,6-dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-dihydroxy, benzaldehyde, dihydroxy, 2,3-dihydroxybenzaldehyde, dihydroxybenzaldehyde, pubchem6561, acmc-1clux, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-benzaldehyde
CID PubChem 90579
ChEBI CHEBI:50197
Nom IUPAC 2,3-dihydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Point de fusion 106°C to 109°C
Quantité 5 g
Beilstein 2041781
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 97%