Learn More
2,3-dihydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10144060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10144060 5 g Flacon en verre 5g
10082250 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10144060 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183510050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24677-78-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24677-78-9
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00003324
Clé InChI IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-pyrocatechualdehyde, 5,6-dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-dihydroxy, benzaldehyde, dihydroxy, 2,3-dihydroxybenzaldehyde, dihydroxybenzaldehyde, pubchem6561, acmc-1clux, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-benzaldehyde
CID PubChem 90579
ChEBI CHEBI:50197
Nom IUPAC 2,3-dihydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydroxybenzaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 104.0°C to 109.0°C
Couleur Beige-vert à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CHO
Quantité 5 g
Beilstein 08, 240
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.