Learn More
2,3-Dihydroxybenzamide, TRC
Code produit 30382276
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382276 250 mg
30374187 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30382276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD451020250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13189-89-4
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Synonyme 3-Carbamoyl-1,2-benzenediol
SMILES NC(=O)c1cccc(O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydroxybenzamide
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-7(11)4-2-1-3-5(9)6(4)10/h1-3,9-10H,(H2,8,11)
Poids de la formule 153.0426