Learn More
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479412 250 g 250g
11459412 10 g 10g
11469412 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479412 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10144.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 303-38-8 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Les acides dihydroxybenzoïques sont utilisés comme intermédiaires pour les produits pharmaceutiques et autres procédés de synthèse organique. Utilisé comme matrice pour l’ionisation des peptides, des protéines et des glucides. Dans le domaine industriel utilisé pour les résines, les polyesters, les plastifiants, les colorants, les conservateurs et les produits chimiques en caoutchouc. Il est également utilisé comme un phénol sélectionné comme inhibiteur de MMP (Matrix Metaloprotéinase).
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-38-8
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.121
Numéro MDL MFCD00002446
Clé InChI GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
CID PubChem 19
ChEBI CHEBI:18026
Nom IUPAC Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Point de fusion 204°C to 208°C
Densité 1.542
Quantité 250 g
Beilstein 2209117
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dihydroxybenzoicacid