Learn More
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10081770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081770 25 g Flacon en verre 25g
10571591 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10081770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155170250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 303-38-8 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-38-8
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00002446
Clé InChI GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
CID PubChem 19
ChEBI CHEBI:18026
Nom IUPAC Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydroxybenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204°C to 208°C
Couleur Beige à marron ou gris-rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 375
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.