Learn More
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30137476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137476 10 g 10g
30136552 100 g 100g
30011651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137476 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45165010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-38-8
Formule moléculaire C7 H6 O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Synonyme Benzoic acid, 2,3-dihydroxy-, o-Pyrocatechuic acid (6CI,8CI), 2,3-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-3-carboxylic acid, 3-Hydroxysalicylic acid, Catecholcarboxylic acid, NSC 27435, Pyrocatechuic acid
Nom IUPAC Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)c1cccc(O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Poids de la formule 154.0266